Tisk…
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53157-1G OR53157-5G
APOSOR53157-1GEA 6520 CZK
APOSOR53157-1G APOSOR53157-5G
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797597
CAS číslo: 889958-14-9