Tisk…
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53156-1G OR53156-5G
APOSOR53156-1GEA 3380 CZK
APOSOR53156-1G APOSOR53156-5G
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₃ClN₂·ClH
MW: 150.994 g/mol
Bod tání: 193…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870807
CAS číslo: 179051-78-6