4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR53151-5G
OR53151-25G
APOSOR53151-5GEA
2110
CZK
APOSOR53151-5G
APOSOR53151-25G
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
Vzorec:
C₁₁H₉ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13192256 CAS číslo: 417721-36-9 |