2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methoxy-4-pyridinol
OR53137-25G
OR53137-5G
APOSOR53137-25GEA
11210
CZK
APOSOR53137-25G
APOSOR53137-5G
2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
2-Methoxypyridin-4-ol
Vzorec:
C₆H₇NO₂ MW: 125.125 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546434 CAS číslo: 66080-45-3 |