Tisk…
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53130-1G OR53130-250MG
APOSOR53130-1GEA 11580 CZK
APOSOR53130-1G APOSOR53130-250MG
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Vzorec: C₆H₉N₃O₂S·BrH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30297372
CAS číslo: 67618-34-2