Tisk…
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53120-1G OR53120-250MG
APOSOR53120-1GEA 19280 CZK
APOSOR53120-1G APOSOR53120-250MG
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10686567
CAS číslo: 17142-81-3