Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR53119-1G
OR53119-5G
APOSOR53119-1GEA
9130
CZK
APOSOR53119-1G
APOSOR53119-5G
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Vzorec:
2C₆H₁₀N₂·C₂H₂O₄ MW: 310,349 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD26959050 CAS číslo: 1523571-93-8 |