(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR53117-1G
OR53117-5G
APOSOR53117-1GEA
8100
CZK
APOSOR53117-1G
APOSOR53117-5G
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₆H₅N₃ MW: 119,124 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09759105 CAS číslo: 59566-45-9 |