Tisk…
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethan-1-one
OR53110-25G
APOSOR53110-25GEA 5390 CZK
APOSOR53110-25G
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781036
CAS číslo: 252561-81-2