2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)phenol
OR53102-5G
OR53102-25G
APOSOR53102-5GEA
2150
CZK
APOSOR53102-5G
APOSOR53102-25G
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Vzorec:
C₁₀H₁₂Br₂O MW: 308,01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00152389 CAS číslo: 98-22-6 |