Tisk…
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53099-1G OR53099-5G
APOSOR53099-1GEA 0 CZK
APOSOR53099-1G APOSOR53099-5G
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620636
CAS číslo: 38692-72-7