Tisk…
1,5-Dichloropentan-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53098-1G OR53098-5G OR53098-10G
APOSOR53098-1GEA 1450 CZK
APOSOR53098-1G APOSOR53098-5G APOSOR53098-10G
1,5-Dichloropentan-3-one
1,5-Dichloropentan-3-one
Vzorec: C₅H₈Cl₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659623
CAS číslo: 3592-25-4