4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR53091-1G
OR53091-250MG
APOSOR53091-1GEA
827
CZK
APOSOR53091-1G
APOSOR53091-250MG
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Vzorec:
C₅H₅BrN₂O MW: 189,01 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09701342 CAS číslo: 954240-46-1 |