Tisk…
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53087-1G OR53087-5G
APOSOR53087-1GEA 10980 CZK
APOSOR53087-1G APOSOR53087-5G
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14707352
CAS číslo: 1221342-38-6