Tisk…
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1H-Imidazol-2-yl)boronic acid hydrochloride
OR53072-250MG OR53072-1G OR53072-500MG
APOSOR53072-250MGEA 8700 CZK
APOSOR53072-250MG APOSOR53072-1G APOSOR53072-500MG
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride
Vzorec: C₃H₅BN₂O₂·ClH
MW: 148.356 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16251134
CAS číslo: 1919022-57-3