Tisk…
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR53056-100MG OR53056-250MG OR53056-1G
APOSOR53056-100MGEA 2480 CZK
APOSOR53056-100MG APOSOR53056-250MG APOSOR53056-1G
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999194
CAS číslo: 916213-60-0