Tisk…
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Imidazo[1,2-a]pyridin-5-yl)acetylene
OR53053-1G OR53053-250MG
APOSOR53053-1GEA 20700 CZK
APOSOR53053-1G APOSOR53053-250MG
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₉H₆N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22199325
CAS číslo: 1374115-61-3