Tisk…
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53042-1G OR53042-5G OR53042-25G
APOSOR53042-1GEA 622 CZK
APOSOR53042-1G APOSOR53042-5G APOSOR53042-25G
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate 95%
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate
Vzorec: C₉H₂₀ClO₄P
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12165895
CAS číslo: 229625-50-7