Tisk…
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR53031-250MG OR53031-1G OR53031-5G
APOSOR53031-250MGEA 5060 CZK
APOSOR53031-250MG APOSOR53031-1G APOSOR53031-5G
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253,606 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13189819
CAS číslo: 1196146-35-6