Tisk…
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53024-1G OR53024-5G OR53024-10G
APOSOR53024-1GEA 7770 CZK
APOSOR53024-1G APOSOR53024-5G APOSOR53024-10G
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂·ClH
MW: 287,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913162
CAS číslo: 1059630-11-3