Tisk…
2-Ethynylpyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53022-1G OR53022-250MG OR53022-5G
APOSOR53022-1GEA 8240 CZK
APOSOR53022-1G APOSOR53022-250MG APOSOR53022-5G
2-Ethynylpyrazine 98%
2-Ethynylpyrazine
Vzorec: C₆H₄N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13189804
CAS číslo: 153800-11-4