2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Methylpyrazin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-3-methyl-1,4-diazine
OR53020-100MG
OR53020-1G
OR53020-500MG
APOSOR53020-100MGEA
1870
CZK
APOSOR53020-100MG
APOSOR53020-1G
APOSOR53020-500MG
2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-3-methylpyrazine
Vzorec:
C₇H₆N₂ MW: 118,136 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22199323 CAS číslo: 41039-83-2 |