2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Ethynyl-5-methyl-1,4-diazine, (5-Methylpyrazin-2-yl)acetylene
OR53019-100MG
OR53019-1G
OR53019-250MG
APOSOR53019-100MGEA
2490
CZK
APOSOR53019-100MG
APOSOR53019-1G
APOSOR53019-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-5-methylpyrazine
Vzorec:
C₇H₆N₂ MW: 118,136 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22199322 CAS číslo: 1207627-45-9 |