Tisk…
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53016-1G OR53016-500MG OR53016-100MG
APOSOR53016-1GEA 15010 CZK
APOSOR53016-1G APOSOR53016-500MG APOSOR53016-100MG
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Vzorec: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22199319
CAS číslo: 1357945-86-8