2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR53015-100MG
OR53015-500MG
APOSOR53015-100MGEA
1870
CZK
APOSOR53015-100MG
APOSOR53015-500MG
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Vzorec:
C₆H₃ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19689588 CAS číslo: 1374115-59-9 |