Tisk…
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Chloropyridin-4-yl)acetylene
OR53012-250MG OR53012-1G
APOSOR53012-250MGEA 5720 CZK
APOSOR53012-250MG APOSOR53012-1G
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
3-Chloro-4-ethynylpyridine
Vzorec: C₇H₄ClN
MW: 137.566 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189773
CAS číslo: 1196156-71-4