Tisk…
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53011-1G OR53011-250MG
APOSOR53011-1GEA 9920 CZK
APOSOR53011-1G APOSOR53011-250MG
2-Chloro-6-ethynylpyridine
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Vzorec: C₇H₄ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189719
CAS číslo: 914950-09-7