Tisk…
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-2-yl)acetylene
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 5590 CZK
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Vzorec: C₈H₇N
MW: 117.148 g/mol
Bod varu: 97…99 °C (24 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13175240
CAS číslo: 30413-61-7