Tisk…
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Ethynyl-2-picoline, (2-Methylpyridin-4-yl)acetylene
OR53009-1G OR53009-250MG
APOSOR53009-1GEA 13460 CZK
APOSOR53009-1G APOSOR53009-250MG
4-Ethynyl-2-methylpyridine
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Vzorec: C₈H₇N
MW: 117.148 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13175243
CAS číslo: 30413-56-0