Tisk…
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-3-picoline
OR53007-1G OR53007-250MG
APOSOR53007-1GEA 18620 CZK
APOSOR53007-1G APOSOR53007-250MG
2-Ethynyl-3-methylpyridine
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Vzorec: C₈H₇N
MW: 117.148 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13175242
CAS číslo: 30413-59-3