3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52997-1G
OR52997-250MG
OR52997-5G
APOSOR52997-1GEA
4140
CZK
APOSOR52997-1G
APOSOR52997-250MG
APOSOR52997-5G
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₅S MW: 277,337 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31743878 CAS číslo: 2306264-26-4 |