Tisk…
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52994-1G OR52994-250MG OR52994-5G
APOSOR52994-1GEA 14060 CZK
APOSOR52994-1G APOSOR52994-250MG APOSOR52994-5G
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18205814
CAS číslo: 74451-73-3