Tisk…
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52993-1G OR52993-250MG
APOSOR52993-1GEA 17990 CZK
APOSOR52993-1G APOSOR52993-250MG
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₄S
MW: 294,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602570
CAS číslo: 89978-60-9