Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52992-1G
OR52992-250MG
APOSOR52992-1GEA
16340
CZK
APOSOR52992-1G
APOSOR52992-250MG
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Vzorec:
C₈H₈ClNO₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21602571 CAS číslo: 1375473-97-4 |