Tisk…
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52991-1G OR52991-250MG
APOSOR52991-1GEA 16340 CZK
APOSOR52991-1G APOSOR52991-250MG
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₄S
MW: 263.698 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18426353
CAS číslo: 1263276-33-0