Tisk…
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52990-1G OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA 5790 CZK
APOSOR52990-1G APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₄S
MW: 308.149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11131893
CAS číslo: 1019384-91-8