Tisk…
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52989-1G OR52989-250MG
APOSOR52989-1GEA 7050 CZK
APOSOR52989-1G APOSOR52989-250MG
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₄S
MW: 308.149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06353544
CAS číslo: 473477-03-1