4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52988-1G
OR52988-250MG
APOSOR52988-1GEA
4200
CZK
APOSOR52988-1G
APOSOR52988-250MG
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02675789 CAS číslo: 59210-61-6 |