6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 6-oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate 5,5-dioxide
OR52985-1G
OR52985-250MG
APOSOR52985-1GEA
12340
CZK
APOSOR52985-1G
APOSOR52985-250MG
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Vzorec:
C₉H₁₅NO₅S MW: 249,284 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31925000 CAS číslo: 2023006-14-4 |