Tisk…
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52982-1G OR52982-5G
APOSOR52982-1GEA 7280 CZK
APOSOR52982-1G APOSOR52982-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20492485
CAS číslo: 1352909-30-8