Tisk…
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52980-1G OR52980-250MG
APOSOR52980-1GEA 10910 CZK
APOSOR52980-1G APOSOR52980-250MG
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14706816
CAS číslo: 1245643-75-7