Tisk…
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52976-1G OR52976-250MG OR52976-5G
APOSOR52976-1GEA 14880 CZK
APOSOR52976-1G APOSOR52976-250MG APOSOR52976-5G
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₅H₇N₃·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29907144
CAS číslo: 1892936-61-6