Tisk…
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52974-1G OR52974-250MG
APOSOR52974-1GEA 23780 CZK
APOSOR52974-1G APOSOR52974-250MG
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Vzorec: C₈H₉IN₂
MW: 260,075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22548134
CAS číslo: 945600-06-6