Tisk…
2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (Methoxymethylene)malononitrile
OR52959-1G OR52959-250MG OR52959-5G
APOSOR52959-1GEA 16730 CZK
APOSOR52959-1G APOSOR52959-250MG APOSOR52959-5G
2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
Vzorec: C₅H₄N₂O
MW: 108,098 g/mol
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437817
CAS číslo: 672-81-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III