Tisk…
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52949-1G OR52949-250MG
APOSOR52949-1GEA 2820 CZK
APOSOR52949-1G APOSOR52949-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClN₃O
MW: 181,579 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22551530
CAS číslo: 1256162-94-3