Tisk…
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52919-1G OR52919-250MG OR52919-5G
APOSOR52919-1GEA 12200 CZK
APOSOR52919-1G APOSOR52919-250MG APOSOR52919-5G
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₆
MW: 305,039 g/mol
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15466487
CAS číslo: 36749-41-4