Tisk…
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52916-1G OR52916-5G
APOSOR52916-1GEA 3150 CZK
APOSOR52916-1G APOSOR52916-5G
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Vzorec: C₈H₅I₃O₂
MW: 513,838 g/mol
Bod varu: 204…244 °C
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463862
CAS číslo: 15396-41-5