Tisk…
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52915-1G OR52915-5G
APOSOR52915-1GEA 2650 CZK
APOSOR52915-1G APOSOR52915-5G
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,145 g/mol
Bod tání: 100…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100487
CAS číslo: 59216-77-2