Tisk…
Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52900-1G OR52900-250MG OR52900-5G
APOSOR52900-1GEA 6850 CZK
APOSOR52900-1G APOSOR52900-250MG APOSOR52900-5G
Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Methyl 2,6-dibromobenzoate
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234397
CAS číslo: 873994-34-4