Tisk…
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52899-25G OR52899-5G
APOSOR52899-25GEA 1370 CZK
APOSOR52899-25G APOSOR52899-5G
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203654
CAS číslo: 23617-71-2